DSS (Disuccinimidyl suberate), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
DSS
MQ200
S1885-1G
S1885-500MG
S1885-5G
SIALS1885-1GEA
4230
CZK
SIALS1885-1G
SIALS1885-500MG
SIALS1885-5G
DSS (Disuccinimidyl suberate), Sigma-Aldrich®
DSS (Disuccinimidyl suberate)
Vzorec:
C₁₆H₂₀N₂O₈ MW: 368.34 g/mol |
MDL Number:
MFCD00049059 CAS číslo: 68528-80-3 |