DSS (Disuccinimidyl suberate)
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms:
DSS
13008-50
13008-100
13008-250
13008-500
CAYM13008-50EA
460
CZK
CAYM13008-50
CAYM13008-100
CAYM13008-250
CAYM13008-500
DSS (Disuccinimidyl suberate)
DSS (Disuccinimidyl suberate)
Vzorec:
C₁₆H₂₀N₂O₈ |
MDL Number:
MFCD00049059 CAS číslo: 68528-80-3 |