N-Acetyl-L-leucine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
N-Ac-Leu-OH, Ac-Leu-OH
347010050
347010250
ACRO347010050EA
1310
CZK
ACRO347010050
ACRO347010250
N-Acetyl-L-leucine 99%
N-Acetyl-L-leucine
Vzorec:
C₈H₁₅NO₃ MW: 173.2 g/mol Bod tání: 190 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00065131 CAS číslo: 1188-21-2 EINECS: 214-706-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (5 % in ethanol) Clear colorless |
Specific optical rotation | -23° to -26° (20°C, 589 nm) (c=4, MeOH) |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |