(±)-Diethyl acetylsuccinate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B23744.06
B23744.14
B23744.22
B23744.06EA
845
CZK
B23744.06
B23744.14
B23744.22
(±)-Diethyl acetylsuccinate ≥97%
(±)-Diethyl acetylsuccinate
Purity: 97+%
CAS No.: 1115-30-6
Molecular Formula: C10H16O5
Formula Weight: 216.23
Flash Point:
Vzorec:
C₁₀H₁₆O₅ Bod varu: 180…183 °C (50 mmHg) Bod tání: –8 °C Hustota: 1,081 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009157 CAS číslo: 1115-30-6 EINECS: 214-223-8 |