Tisk…
(±)-Diethyl acetylsuccinate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
113950250 113951000 113955000
ACRO113950250EA 1990 CZK
ACRO113950250 ACRO113951000 ACRO113955000
(±)-Diethyl acetylsuccinate 99%
(±)-Diethyl acetylsuccinate
Vzorec: C₁₀H₁₆O₅
Bod varu: 180…183 °C (50 mmHg)
Bod tání: –8 °C
Hustota: 1,08 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009157
CAS číslo: 1115-30-6
EINECS: 214-223-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Nitrite (NO2) ≤0.5 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.02 % (in sodium carbonate solution)