Tisk…
Chloritan sodný 25% in aqueous solution for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14815.0250 8.14815.1000
8.14815.0250EA 949 CZK
8.14815.0250 8.14815.1000
Chloritan sodný 25% in aqueous solution for synthesis, Sigma-Aldrich®
Chloritan sodný
Vzorec: ClNaO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003478
CAS číslo: 7758-19-2
EINECS: 231-836-6
UN: 1908
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Boiling Point 100 °C
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)