Chloroacetaldehyde 45% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
10907-1KG
10907-25KG
SIAL10907-1KGEA
2370
CZK
SIAL10907-1KG
SIAL10907-25KG
Chloroacetaldehyde 45% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Chloroacetaldehyde
Vzorec:
C₂H₃ClO |
MDL Number:
MFCD00006992 CAS číslo: 107-20-0 EINECS: 203-472-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...