Tisk…
β-Bromostyrene (mixture of cis and trans isomers) cis- and trans-mixture 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (2-Bromovinyl)benzene, β-Bromostyrene
169290050 169290250 169291000
ACRO169290050EA 1050 CZK
ACRO169290050 ACRO169290250 ACRO169291000
β-Bromostyrene (mixture of cis and trans isomers) cis- and trans-mixture 97%
β-Bromostyrene (mixture of cis and trans isomers)
Vzorec: C₈H₇Br
Bod varu: 110…112 °C (20 mmHg)
Bod tání: 7 °C
Hustota: 1,42 g/cm³
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000185
CAS číslo: 103-64-0
EINECS: 203-131-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6050 to 1.6090 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 % (sum of isomers)