Dibenzothiophene-4-boronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4-Dibenzothiopheneboronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
499986-1G
499986-5G
SIAL499986-1GEA
2710
CZK
SIAL499986-1G
SIAL499986-5G
Dibenzothiophene-4-boronic acid, Sigma-Aldrich®
Dibenzothiophene-4-boronic acid
Vzorec:
C₁₂H₉BO₂S |
MDL Number:
MFCD01318182 CAS číslo: 108847-20-7 |