Tisk…
Dibenzothiophene-4-boronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Dibenzothiopheneboronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
499986-1G 499986-5G
SIAL499986-1GEA 2710 CZK
SIAL499986-1G SIAL499986-5G
Dibenzothiophene-4-boronic acid, Sigma-Aldrich®
Dibenzothiophene-4-boronic acid
Vzorec: C₁₂H₉BO₂S
MDL Number: MFCD01318182
CAS číslo: 108847-20-7