Tisk…
Dibenzothiophene-4-boronic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Dibenzothiopheneboronic acid
L19831.03 L19831.06
L19831.03EA 1690 CZK
L19831.03 L19831.06
Dibenzothiophene-4-boronic acid 95%
Dibenzothiophene-4-boronic acid
Purity: 95% CAS No.: 108847-20-7 Molecular Formula: C12H9BO2S Formula Weight: 228.08 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 197863
Vzorec: C₁₂H₉BO₂S
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318182
CAS číslo: 108847-20-7