Tisk…
Dibenzothiophene-4-boronic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Dibenzothiopheneboronic acid
359080010 359080050
ACRO359080010EA 1370 CZK
ACRO359080010 ACRO359080050
Dibenzothiophene-4-boronic acid 95%
Dibenzothiophene-4-boronic acid
Vzorec: C₁₂H₉BO₂S
Bod tání: 285…290 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01318182
CAS číslo: 108847-20-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %