Tisk…

Benzofuran-2-carboxylic acid 98%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: Benzo[b]furan-2-carboxylic acid

233260010 233260050 233260250
ACRO233260010EA 1230 CZK
ACRO233260010 ACRO233260050 ACRO233260250
Benzofuran-2-carboxylic acid 98%
Benzofuran-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆O₃
MW: 162,15 g/mol
Bod tání: 195…196 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005848
CAS číslo: 496-41-3
EINECS: 207-818-9

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 192 to 196 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR