Tisk…
Ethyl-7-methoxybenzofuran-2-carboxylat ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B21066.03 B21066.06 B21066.14
B21066.03EA 755 CZK
B21066.03 B21066.06 B21066.14
Ethyl-7-methoxybenzofuran-2-carboxylat ≥97%
Ethyl-7-methoxybenzofuran-2-carboxylat
Purity: 97% CAS No.: 50551-58-1 Molecular Formula: C12H12O4 Formula Weight: 220.22 Melting Point: 83-86° MDL No.: MFCD00060510
Vzorec: C₁₂H₁₂O₄
Bod tání: 83…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060510
CAS číslo: 50551-58-1