Tisk…
5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Chlorobenzo[b]furan-2-carboxylic acid
H50239.03 H50239.06
H50239.03EA 3710 CZK
H50239.03 H50239.06
5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid ≥97%
5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 10242-10-1 Molecular Formula: C9H5ClO3 Formula Weight: 196.59 MDL No.: MFCD00060512
Vzorec: C₉H₅ClO₃
MW: 196,59 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060512
CAS číslo: 10242-10-1