2,4-Dimethylpyrrole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2,4-Dimethyl-1H-pyrrole
M-Clarity™ quality level = MQ200
390836-1G
390836-5G
SIAL390836-1GEA
1220
CZK
SIAL390836-1G
SIAL390836-5G
2,4-Dimethylpyrrole, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethylpyrrole
Vzorec:
C₆H₉N MW: 95,1424 g/mol |
MDL Number:
MFCD00192088 CAS číslo: 625-82-1 EINECS: 210-912-2 |