Tisk…
2,4-Dimethylpyrrole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,4-Dimethyl-1H-pyrrole
M-Clarity™ quality level = MQ200
390836-1G 390836-5G
SIAL390836-1GEA 1220 CZK
SIAL390836-1G SIAL390836-5G
2,4-Dimethylpyrrole, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethylpyrrole
Vzorec: C₆H₉N
MW: 95,1424 g/mol
MDL Number: MFCD00192088
CAS číslo: 625-82-1
EINECS: 210-912-2