Tisk…
2,4-Dimethylpyrrole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2,4-Dimethyl-1H-pyrrole
319650050 319650010 319650250
ACRO319650050EA 4450 CZK
ACRO319650050 ACRO319650010 ACRO319650250
2,4-Dimethylpyrrole 97%
2,4-Dimethylpyrrole
Vzorec: C₆H₉N
MW: 95.1424 g/mol
Bod varu: 165…167 °C
Hustota: 0.924 g/cm³
Bod vzplanutí: >109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192088
CAS číslo: 625-82-1
EINECS: 210-912-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4990 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %