Tisk…
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate hydrate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
137930050 137930250
ACRO137930050EA 471 CZK
ACRO137930050 ACRO137930250
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate hydrate 98%
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate hydrate
Vzorec: C₄H₈N₆·H₂SO₄·xH₂O
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06408008
CAS číslo: 5392-28-9
EINECS: 226-393-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Ochre to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤9 % (1 g, 150°C, 3 hrs)
Titration with NaOH ≥97.5 % (On dry substance)