Tisk…
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulphate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B21989.14 B21989.22
B21989.14EA 1500 CZK
B21989.14 B21989.22
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulphate 97%
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulphate
Purity: 97% CAS No.: 35011-47-3 Molecular Formula: C4H7N5O.H2SO4 Formula Weight: 239.21 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4621048
Vzorec: C₄H₉N₅O₅S
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012785
CAS číslo: 39267-74-8
EINECS: 254-393-0