Tisk…
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Amino-5-cyano-2-(methylthio)pyrimidine
A19949.06 A19949.14
A19949.06EA 2420 CZK
A19949.06 A19949.14
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile 97%
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
Purity: 97% CAS No.: 770-30-9 Molecular Formula: C6H6N4S Formula Weight: 166.21 Melting Point: 240-243° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00023237
Vzorec: C₆H₆N₄S
MW: 166,21 g/mol
Bod tání: 240…243 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023237
CAS číslo: 770-30-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III