Tisk…
4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H52776.03 H52776.06
H52776.03EA 3250 CZK
H52776.03 H52776.06
4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile 97%
4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile
Purity: 97% CAS No.: 94741-70-5 Molecular Formula: C5H3BrN4 Formula Weight: 199.01 Melting Point: 254° dec. MDL No.: MFCD00173661
Vzorec: C₅H₃BrN₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173661
CAS číslo: 94741-70-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III