Tisk…
4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(1-Imidazolyl)phenol, 4-(Imidazol-1-yl)phenol
A13211.03 A13211.06 A13211.14
A13211.03EA 882 CZK
A13211.03 A13211.06 A13211.14
4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol ≥97%
4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol
Purity: 97% CAS No.: 10041-02-8 Molecular Formula: C9H8N2O Formula Weight: 160.18 Melting Point: 204-208° Beilstein Reference: 509999
Vzorec: C₉H₈N₂O
MW: 160,18 g/mol
Bod tání: 204…208 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005281
CAS číslo: 10041-02-8
EINECS: 233-121-4