Tisk…
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine
Dodavatel: Cayman Chemical
13248-5 13248-25 13248-50 13248-100
CAYM13248-5EA 797 CZK
CAYM13248-5 CAYM13248-25 CAYM13248-50 CAYM13248-100
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine
Vzorec: C₉H₁₁NO₄
MDL Number: MFCD00002598
CAS číslo: 59-92-7
EINECS: 200-445-2