Tisk…
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Dopar, L-dopa, L-β-3,4-Dihydroxyphenyl-Alanine, 3-Hydroxy-L-tyrosine, Levodopa
A11311.06 A11311.14 A11311.22
A11311.06EA 1380 CZK
A11311.06 A11311.14 A11311.22
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine ≥98%
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine
Purity: 98+% CAS No.: 59-92-7 Molecular Formula: C9H11NO4 Formula Weight: 197.19 Odour: Odourless Melting Point: ca 295° dec. Beilstein Reference: 2215169 Merck Reference: 14,5464 MDL No.: MFCD00002598
Vzorec: C₉H₁₁NO₄
MW: 197,19 g/mol
Bod tání: ∼ 295 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002598
CAS číslo: 59-92-7
EINECS: 200-445-2
Merck Index: 14,5464