Tisk…
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Dopar, L-dopa, L-β-3,4-Dihydroxyphenyl-Alanine, 3-Hydroxy-L-tyrosine, Levodopa
167530050 167530250 167531000
ACRO167530050EA 1890 CZK
ACRO167530050 ACRO167530250 ACRO167531000
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine 99%
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine
Vzorec: C₉H₁₁NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002598
CAS číslo: 59-92-7
EINECS: 200-445-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dried substance)