Tisk…
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-D-alanine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D9378-1G D9378-250MG
SIALD9378-1GEA 30380 CZK
SIALD9378-1G SIALD9378-250MG
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-D-alanine, Sigma-Aldrich®
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-D-alanine
Vzorec: C₉H₁₁NO₄
CAS číslo: 5796-17-8
EINECS: 227-343-0