Tisk…
4-Chloro-L-phenylalanine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: L-4-Chlorophenylalanine, H-Phe(4-Cl)-OH
M-Clarity™ quality level = MQ200
C8655-1G C8655-250MG
SIALC8655-1GEA 12750 CZK
SIALC8655-1G SIALC8655-250MG
4-Chloro-L-phenylalanine, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-L-phenylalanine
Vzorec: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199.6 g/mol
MDL Number: MFCD00063065
CAS číslo: 14173-39-8
EINECS: 238-023-5