Tisk…
2-Chloro-D-phenylalanine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: H-D-Phe(2-Cl)-OH
H27359.03 H27359.MD
H27359.03EA 4670 CZK
H27359.03 H27359.MD
2-Chloro-D-phenylalanine ≥98%
2-Chloro-D-phenylalanine
Purity: 98% CAS No.: 80126-50-7 Molecular Formula: C9H10ClNO2 Formula Weight: 199.64 Melting Point: 211-213° MDL No.: MFCD00077920
Vzorec: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,64 g/mol
Bod tání: 211…213 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077920
CAS číslo: 80126-50-7