Tisk…
4-Fluoro-DL-phenylalanine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
F5251-1G F5251-5G
SIALF5251-1GEA 2480 CZK
SIALF5251-1G SIALF5251-5G
4-Fluoro-DL-phenylalanine, Sigma-Aldrich®
4-Fluoro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183.18 g/mol
MDL Number: MFCD00002600
CAS číslo: 51-65-0
EINECS: 200-113-7