Tisk…
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-alanine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: DL-DOPA
41535.06 41535.14
41535.06EA 1600 CZK
41535.06 41535.14
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-alanine ≥98%
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-alanine
Purity: 98% CAS No.: 63-84-3 Molecular Formula: C9H11NO4 Formula Weight: 197.19 Physical Form: Crystalline Odour: Odourless Merck Reference: 14,3420 MDL No.: MFCD00063060
Vzorec: C₉H₁₁NO₄
MW: 197,19 g/mol
Bod tání: 290 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063060
CAS číslo: 63-84-3
EINECS: 200-566-0
Merck Index: 14,3420