Tisk…
4-Chloro-DL-phenylalanine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: p-Chloro-DL-Phenylalanine, H-DL-Phe(4-Cl)-OH
M-Clarity™ quality level = MQ100
C6506-25G C6506-5G
SIALC6506-25GEA 11300 CZK
SIALC6506-25G SIALC6506-5G
4-Chloro-DL-phenylalanine, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199.6 g/mol
MDL Number: MFCD00002601
CAS číslo: 7424-00-2
EINECS: 231-051-9