Tisk…
4-Chloro-DL-phenylalanine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
157280050 157280250
ACRO157280050EA 2210 CZK
ACRO157280050 ACRO157280250
4-Chloro-DL-phenylalanine 98%
4-Chloro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₁₀ClNO₂
Bod tání: >240 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002601
CAS číslo: 7424-00-2
EINECS: 231-051-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %