Tisk…
Bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxide (dicumyl peroxide) 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Bis(1-methyl-1-phenylethyl)peroxide, Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl)peroxide, Dicumyl Peroxide
349881000 349885000
ACRO349881000EA 2820 CZK
ACRO349881000 ACRO349885000
Bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxide (dicumyl peroxide) 99%
Bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxide (dicumyl peroxide)
Vzorec: C₁₈H₂₂O₂
MW: 270,37 g/mol
Bod tání: 38…41 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00036227
CAS číslo: 80-43-3
EINECS: 201-279-3
UN: 3110
ADR: 5.2,
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 41 °C
Titration Iodometric ≥98.5 %