Tisk…
Etidronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
H6773-100G H6773-500G
SIALH6773-100GEA 3580 CZK
SIALH6773-100G SIALH6773-500G
Etidronic acid, Sigma-Aldrich®
Etidronic acid
Vzorec: C₂H₈O₇P₂
MDL Number: MFCD00070585
CAS číslo: 2809-21-4
EINECS: 220-552-8
UN: 3261
ADR: 8,III