Tisk…
(2R)-(-)-2,3-Epoxypropyl toluene-4-sulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (2R)-(-)-Glycidyl p-toluenesulphonate, (2R)-(-)-Glycidyl tosylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
540110-25G 540110-5G
SIAL540110-25GEA 19460 CZK
SIAL540110-25G SIAL540110-5G
(2R)-(-)-2,3-Epoxypropyl toluene-4-sulphonate, Sigma-Aldrich®
(2R)-(-)-2,3-Epoxypropyl toluene-4-sulphonate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₄S
MW: 228,2649 g/mol
MDL Number: MFCD00010834
CAS číslo: 113826-06-5