1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
368090050
368090250
ACRO368090050EA
2190
CZK
ACRO368090050
ACRO368090250
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine 98%
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine
Vzorec:
C₇H₁₆N₂ Bod varu: 191…193 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014100 CAS číslo: 23159-07-1 EINECS: 245-465-2 UN: 2735 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |