Tisk…
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
103700050 103700250 103701000
ACRO103700050EA 1610 CZK
ACRO103700050 ACRO103700250 ACRO103701000
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine 99%
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine
Vzorec: C₆H₁₄N₂
Bod varu: 66…70 °C (23 mmHg)
Hustota: 0,9 g/cm³
Bod vzplanutí: 47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003182
CAS číslo: 7154-73-6
EINECS: 230-509-5
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4677 to 1.4697 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %