3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
274801-25G
274801-5G
SIAL274801-25GEA
5530
CZK
SIAL274801-25G
SIAL274801-5G
3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone, Sigma-Aldrich®
3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone
Vzorec:
C₉H₈O₃ MW: 164,16 g/mol |
MDL Number:
MFCD00005831 CAS číslo: 3162-29-6 EINECS: 221-613-1 |