Tisk…
3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
274801-25G 274801-5G
SIAL274801-25GEA 5530 CZK
SIAL274801-25G SIAL274801-5G
3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone, Sigma-Aldrich®
3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone
Vzorec: C₉H₈O₃
MW: 164,16 g/mol
MDL Number: MFCD00005831
CAS číslo: 3162-29-6
EINECS: 221-613-1