Tisk…
3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
330810050 330810250
ACRO330810050EA 1400 CZK
ACRO330810050 ACRO330810250
3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone 98%
3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone
Vzorec: C₉H₈O₃
MW: 164,16 g/mol
Bod tání: 86…89 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005831
CAS číslo: 3162-29-6
EINECS: 221-613-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 89 °C
GC ≥97.5 %