Tisk…
1-Ethyl-1-methylpyrrolidiniumbis(trifluoromethylsulphonyl)imide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
713155-50G 713155-5G
SIAL713155-50GEA 12140 CZK
SIAL713155-50G SIAL713155-5G
1-Ethyl-1-methylpyrrolidiniumbis(trifluoromethylsulphonyl)imide, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-1-methylpyrrolidiniumbis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Vzorec: C₉H₁₆F₆N₂O₄S₂
CAS číslo: 223436-99-5