Tisk…
cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H27567.03 H27567.06
H27567.03EA 1890 CZK
H27567.03 H27567.06
cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid 97%
cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 3685-23-2 Molecular Formula: C7H13NO2 Formula Weight: 143.19 Melting Point: 299-301° MDL No.: MFCD00191730
Vzorec: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,19 g/mol
Bod tání: 299…301 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191730
CAS číslo: 3685-23-2