Diethyl cyclobutane-1,1-dicarboxylate 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
|
B22140.09
B22140.18
B22140.09EA
1040
CZK
B22140.09
B22140.18
Diethyl cyclobutane-1,1-dicarboxylate 95%
Diethyl cyclobutane-1,1-dicarboxylate
Purity: 95%
CAS No.: 3779-29-1
Molecular Formula: C10H16O4
Formula Weight: 200.24
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.4360
Boiling Point: 96-98°/8mm
Beilstein Reference: 2050195
MDL No.: MFCD00019261
Vzorec:
C₁₀H₁₆O₄ MW: 200,24 g/mol Bod varu: 96…98 °C (8 mmHg) Hustota: 1,050 Bod vzplanutí: 89 °C (192 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00019261 CAS číslo: 3779-29-1 EINECS: 223-239-4 |