Tisk…
1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Trifluoromethylthio)bromobenzene, 4-Bromophenyl trifluoromethyl sulphide
B20874.03 B20874.06
B20874.03EA 1180 CZK
B20874.03 B20874.06
1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene ≥97%
1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene
Purity: 97% CAS No.: 333-47-1 Molecular Formula: C7H4BrF3S Formula Weight: 257.07 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.5170 Boiling Point: 199-200° Beilstein Reference: 2361926 MDL No.: MFCD00040840
Vzorec: C₇H₄BrF₃S
MW: 257,07 g/mol
Bod varu: 199…200 °C
Hustota: 1,710
Bod vzplanutí: 83 °C (181 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040840
CAS číslo: 333-47-1