1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Bromophenyl trifluoromethyl sulphide
H50576.03
H50576.06
H50576.03EA
6220
CZK
H50576.03
H50576.06
1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene ≥97%
1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene
Purity: 97%
CAS No.: 1644-72-0
Molecular Formula: C7H4BrF3S
Formula Weight: 257.07
Refractive Index: 1.5125
Boiling Point: 92-94°/20mm
MDL No.: MFCD00236347
Vzorec:
C₇H₄BrF₃S Bod varu: 92…94 °C (20 mmHg) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00236347 CAS číslo: 1644-72-0 |