Tisk…
2-Bromo-4-nitro(trifluoromethoxy)benzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-4-nitro-1-(trifluoromethoxy)benzene
H26173.03 H26173.06
H26173.03EA 1170 CZK
H26173.03 H26173.06
2-Bromo-4-nitro(trifluoromethoxy)benzene ≥98%
2-Bromo-4-nitro(trifluoromethoxy)benzene
Purity: 98% CAS No.: 200958-40-3 Molecular Formula: C7H3BrF3NO3 Formula Weight: 286.00 Refractive Index: 1.508
Vzorec: C₇H₃BrF₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973758
CAS číslo: 200958-40-3
EINECS: None