Tisk…
Sodium laurate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
413040250 413041000 413040050
ACRO413040250EA 5890 CZK
ACRO413040250 ACRO413041000 ACRO413040050
Sodium laurate 98%
Sodium laurate
Vzorec: C₁₂H₂₃NaO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041754
CAS číslo: 629-25-4
EINECS: 211-082-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3 %
GC ≥97.5 %
Sodium (Na) 7.8 to 15.5 %