Tisk…
α-Bromostyrene 95% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: alfa-Bromostyrene, α-Bromostyrene, alpha-Bromostyrene
365800050 365800250 365801000
ACRO365800050EA 2670 CZK
ACRO365800050 ACRO365800250 ACRO365801000
α-Bromostyrene 95% stabilizovaný
α-Bromostyrene
Vzorec: C₈H₇Br
MW: 183,0452 g/mol
Bod varu: 67…70 °C (4 mmHg)
Bod tání: –44 °C
Hustota: 1,41 g/cm³
Bod vzplanutí: 86 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00012229
CAS číslo: 98-81-7
EINECS: 202-702-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5870 to 1.5910 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer About 0.05% 3,5-di-tert-Butylcatechol