Monoethyl succinate 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H55116.03
H55116.06
H55116.14
H55116.03EA
1100
CZK
H55116.03
H55116.06
H55116.14
Monoethyl succinate 95%
Monoethyl succinate
Purity: 95%
CAS No.: 1070-34-4
Molecular Formula: C6H10O4
Formula Weight: 146.14
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.4320
Boiling Point: 248°
MDL No.: MFCD00053346
Vzorec:
C₆H₁₀O₄ MW: 146,14 g/mol Bod varu: 248 °C Hustota: 1,141 Bod vzplanutí: 113 °C (235 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00053346 CAS číslo: 1070-34-4 EINECS: 213-973-3 |