5-Benzoylpentanoic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L08290.03
L08290.06
L08290.03EA
865
CZK
L08290.03
L08290.06
5-Benzoylpentanoic acid ≥99%
5-Benzoylpentanoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 4144-62-1
Molecular Formula: C12H14O3
Formula Weight: 206.24
Melting Point: 75-79°
Beilstein Reference: 1961325
Vzorec:
C₁₂H₁₄O₃ Bod tání: 75…79 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014380 CAS číslo: 4144-62-1 |