5-Amino-2-methylbenzotrifluoride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
M-Clarity™ quality level = MQ100
559423-1G
559423-5G
SIAL559423-1GEA
1260
CZK
SIAL559423-1G
SIAL559423-5G
5-Amino-2-methylbenzotrifluoride, Sigma-Aldrich®
5-Amino-2-methylbenzotrifluoride
Vzorec:
C₈H₈F₃N MW: 175,16 g/mol |
MDL Number:
MFCD01631582 CAS číslo: 65934-74-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |