Tisk…
5-Amino-2-methylbenzotrifluoride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
M-Clarity™ quality level = MQ100
559423-1G 559423-5G
SIAL559423-1GEA 1260 CZK
SIAL559423-1G SIAL559423-5G
5-Amino-2-methylbenzotrifluoride, Sigma-Aldrich®
5-Amino-2-methylbenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₈F₃N
MW: 175,16 g/mol
MDL Number: MFCD01631582
CAS číslo: 65934-74-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III