D-tert-Leucine (H-D-Tle-OH) ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L14098.04
L14098.ME
L14098.04EA
17810
CZK
L14098.04
L14098.ME
D-tert-Leucine (H-D-Tle-OH) ≥99%
D-tert-Leucine (H-D-Tle-OH)
Purity: 99%
CAS No.: 26782-71-8
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Melting Point:
Vzorec:
C₆H₁₃NO₂ Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004265 CAS číslo: 26782-71-8 |